Få mere at vide
Kinematica W-Design Aggregate med knive til PT 2500 E
Artikelnummer. 15797198 Shop alle Kinematica produkter
Skift visning
Hastighed:
21 m/s
Artikelnummer. Hastighed
15797198 21 m/s
1 options
Artikelnummer. 15797198 Leverandør Kinematica Leverandørnr. 11030276
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17815.00 DKK
    16973.69 DKK / Pakke med 1
    Spare 841.31 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Forhindrer fibrøse, trevlede eller faste prøver i at tilstoppe aggregatet.
  • Udvalg og applikationer:
    • Dispergering af fibrøse, trevlede eller faste prøver (f.eks. kødstykker)
    • Alle standard dispergeringsapplikationer svarende til W- eller M-EC aggregat
Tekniske data
Hastighed 21 m/s
Lydstyrkeområde (metrisk) 100 ml til 2,5 l
Diameter (metrisk) sonde 20 mm
Længde (metrisk) 192 mm
Emballagemængde 1 stk.
Produkttype W-design, med knive