Få mere at vide
R&D Systems™ W-7 hydrochloride
Artikelnummer. 18084982
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18084982 100 mg
1 options
Artikelnummer. 18084982 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 0369/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1781.53 DKK
    1559.25 DKK / 100mg
    Spare 222.28 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Calmodulin antagonist. Inhibits myosin light chain kinase
W-7 hydrochloride is a calmodulin antagonist. Inhibits Ca2+-calmodulin-dependent phosphodiesterase (IC50 = 28 μM) and myosin light chain kinase (IC50 = 51 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale W-7 hydrochloride
CAS 61714-27-0
Mængde 100 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C16H22Cl2N2O2S
Formel vægt 377.33
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 377.32