missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

W 54011, TRC

Artikelnummer. 30450400
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30450400 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30450400 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCW4001301MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-((4-(Dimethylamino)phenyl)methyl)-1,2,3,4-tetrahydro-7-methoxy-N-(4-(1-methylethyl)phenyl)-1-naphthalenecarboxamide Monohydrochloride
CAS 405098-33-1
Molekylær formel C30H36N2O2 . HCl
Mængde 1 mg
Synonym W 54011, N-[[4-(Dimethylamino)phenyl]methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-7-methoxy-N-[4-(1-methylethyl)phenyl]-1-naphthalenecarboxamide Hydrochloride, W-54011
InChI formel InChI=1S/C30H36N2O2.ClH/c1-21(2)23-11-16-26(17-12-23)32(20-22-9-14-25(15-10-22)31(3)4)30(33)28-8-6-7-24-13-18-27(34-5)19-29(24)28;/h9-19,21,28H,6-8,20H2,1-5H3;1H
SMIL Cl.COc1ccc2CCCC(C(=O)N(Cc3ccc(cc3)N(C)C)c4ccc(cc4)C(C)C)c2c1
IUPAC navn N-[[4-(dimethylamino)phenyl]methyl]-7-methoxy-N-(4-propan-2-ylphenyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxamide;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 493.1
Formel vægt 492.2544
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.