Få mere at vide
W-5 hydrochloride, R&D Systems™
Beskrivelse
Calmodulin antagonist (inhibits Ca2+-calmodulin dependent PDE with an IC50 of 240 μM).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | W-5 hydrochloride |
| CAS | 61714-25-8 |
| Molekylær formel | C16H23ClN2O2S |
| MDL nummer | MFCD00058043 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | w-5 hydrochloride, n-6-aminohexyl-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride, w-5, hydrochloride, n-6-aminohexyl naphthalene-1-sulfonamide hydrochloride, n-6-aminohexyl-1-naphthalenesulphonamide hydrochloride, n-6-aminohexyl-1-naphthalenesulfonamide hcl, n-6-aminohexyl-1-naphthalenesulfonamide, hcl, acmc-209mvm, n-6-aminohexyl-1-naphthalenesulfonamide monohydrochlorde, 1-naphthalenesulfonamide, n-6-aminohexyl-, monohydrochlorde |
| InChI nøgle | HOCSVIGHWPLMFC-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | [H+].[Cl-].NCCCCCCNS(=O)(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1 |
| IUPAC navn | hydrogen N-(6-aminohexyl)naphthalene-1-sulfonamide chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 342.88 |
| Vis mere |