Få mere at vide
W-13 hydrochloride, Tocris Bioscience™
Beskrivelse
Calmodulin antagonist (inhibits calmodulin activated PDE activity with an IC50 of 68 μM). Inhibits growth of tamoxifen-resistant breast cancer cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | W-13 hydrochloride |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 349.27 |
| Procent renhed | >98% |