Få mere at vide
Epredia™ Vytac™ Formalin bortskaffelsessystem, Vytac
Artikelnummer. p-4531380 Shop alle Epredia produkter
Oversigt:
Vytac; 1 Gal. (3,79 L)
Vytac; 5 gal. (18,9 L)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 10240389
Brand: Epredia™ 5401
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bortskaf både 10 % bufret og ubufret formalin, inklusive zinkformalin, på sikker vis ved hjælp af Epredia™ Vytac™ Formalin bortskaffelsessystem.
Bortskaffelsesløsning:
  • Nedbryder formalin til inerte komponenter
  • Neutraliserer fire dele formalinaffald pr. del Vytac
  • Når det bruges som anvist, neutraliserer det mere end 99% af det indsamlede formalinaffald
Note:Vytac GNF vil neutralisere gluteraldehyd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Vytac
Oversigt Vytac; 1 Gal. (3,79 L)
Mængde 1 Gal. (3,79 L)