Få mere at vide
Epredia™ Vytac™ Formalin bortskaffelsessystem, Vytac
Artikelnummer. 10240389 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Oversigt:
Vytac; 1 Gal. (3,79 L)
Vytac; 5 gal. (18,9 L)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
10240389 Vytac; 1 Gal. (3,79 L) Pakke med 4
10492659 Vytac; 5 gal. (18,9 L) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10240389 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 5401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1140.00 DKK
    1007.66 DKK / Pakke med 4
    Spare 132.34 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Bortskaf både 10 % bufret og ubufret formalin, inklusive zinkformalin, på sikker vis ved hjælp af Epredia™ Vytac™ Formalin bortskaffelsessystem.
Bortskaffelsesløsning:
  • Nedbryder formalin til inerte komponenter
  • Neutraliserer fire dele formalinaffald pr. del Vytac
  • Når det bruges som anvist, neutraliserer det mere end 99% af det indsamlede formalinaffald
Note:Vytac GNF vil neutralisere gluteraldehyd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Vytac
Oversigt Vytac; 1 Gal. (3,79 L)
Mængde 1 Gal. (3,79 L)