Få mere at vide
Invitrogen™ Vybrant™ FLICA Caspase Apoptose Assay Kits til flowcytometri
Artikelnummer. 10144432
Skift visning
Enzym:
Caspase 3/7
Caspase 8
Poly Caspaser
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enzym Pakningsstørrelse
10144432 Caspase 8 Hver
10003342 Poly Caspaser Hver
10003352 Caspase 3/7 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10144432 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. V35119
Nysgerrigheden rækker længere
Brug rabatkode 27966
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opdag apoptose via flowcytometri med Vybrant FLICA Caspase-assays, der detekterer poly- og caspase-3/7/8-aktiviteter.
Detekter hurtigt caspase-medieret apoptose ved flowcytometri med Vybrant FAM caspase-analysesæt til poly-caspaser og caspaser 3 og 7. De Vybrant FAM caspase assay kits bruger fluorescerende inhibitor af caspaser (FLICA ) metode til at opdage og rapportere caspase-aktivitet. Specifikt indeholder disse caspase-analysesæt konstruerede FLICA substrater FAM-VAD-FMK (til poly-caspaser), FAM-DEVD-FMK (for caspase-3/7) og FAM-LETD-FMK (til caspase-8). De omfatter også Hoechst 33342 og propidiumiodidfarvninger, hvilket muliggør samtidig evaluering af membranpermeabilitet og cellecyklus ved flowcytometri.
Caspase-assay-kits Vybrant FAM til flowcytometri anvender en ny tilgang til at opdage aktive caspaser: Sættene udnytter FLICA metodologien, som er en affinitetsbetegnelse. Denne affinitetsetiket associerer en fluoromethylketon (FMK)-gruppe, som kan reagere kovalent med en cystein, med en caspase-specifik aminosyresekvens. Forskellige aminosyregenkendelsessekvenser bruges til at detektere forskellige caspaser: valin-alanin-asparaginsyre (VAD) for polykaspaser (inklusive caspase-1, -3, -4, -5, -6, -7, -8 og -9), asparaginsyre-glutaminsyre-valin-asparaginsyre (DEVD) for caspase-3/7, og leucin-glutaminsyre-threonin-asparaginsyre (LETD) for caspase-8. En carboxyfluorescein (FAM) gruppe er tilknyttet som reporter.
Reagensen FLICA menes at interagere med det enzymatiske reaktive center i en aktiveret caspase via genkendelsessekvensen og derefter binde kovalent gennem FMK-gruppen. Inhibitoren FLICA er cellebaseret og ikke-cytotoksisk. Ubundne FLICA molekyler diffunderer ud af cellen og skylles væk; det resterende fluorescerende signal er et direkte mål for mængden af aktiv caspase, der var til stede på tidspunktet for tilsætningen af inhibitoren. De omtrentlige excitations- og emissionstoppe for FLICA, propidiumiodid og Hoechst 33342 reagenser er henholdsvis 488 nm/530 nm, 535 nm/6617 nm og 350 nm/461 nm. De detektionsreagenser, der indgår i de enkelte Vybrant FAM Poly Caspases Assay, Caspase-3 og -7 Assay samt Caspase-8 Assay apoptose-kits, er henholdsvis 488/530 FAM-VAD-FMK reagens, 488/530 FAM-DEVD-FMK og 488/530 FAM-LETD-FMK.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 25 Analyser
Format Rør
Produkttype Caspase Assay Kit
Indhold og opbevaring 1 flaske FAM-LETD-FMK caspase-8 reagens (FLICA reagens), 1 flaske Hoechst 33342, 1 flaske propidiumjodid, 1 flaske DMSO, 1 flaske apoptosefikseringsopløsning og 1 flaske apoptose-vaskemiddel (10X opløsning). Opbevar i køleskab (28 – °C) og beskyt mod lys.
Flowcytometer laserlinjer UV, 488
Excitation/Emission FAM-LETD-FMDK: 488/530
PI: 535/617
Hoechst 33342: 350/461
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje Vybrant
Detektionsmetode Fluorescens
Til brug med (udstyr) Flowcytometre
Etiket eller farvestof FAM, Hoechst 33342, Propidiumjodid
Etikettype Andre etiketter eller farvestoffer
Enzym Caspase 8