Få mere at vide
Invitrogen™ Vybrant™ FLICA Caspase Apoptose Assay Kits til flowcytometri
Artikelnummer. 10003342
Skift visning
Enzym:
Caspase 3/7
Caspase 8
Poly Caspaser
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enzym Pakningsstørrelse
10003342 Poly Caspaser Hver
10003352 Caspase 3/7 Hver
10144432 Caspase 8 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10003342 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. V35117
Nysgerrigheden rækker længere
Brug rabatkode 27966
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opdag apoptose via flowcytometri med Vybrant FLICA Caspase-assays, der detekterer poly- og caspase-3/7/8-aktiviteter.
Detekter hurtigt caspase-medieret apoptose ved flowcytometri med Vybrant FAM caspase-analysesæt til poly-caspaser og caspaser 3 og 7. De Vybrant FAM caspase assay kits bruger fluorescerende inhibitor af caspaser (FLICA ) metode til at opdage og rapportere caspase-aktivitet. Specifikt indeholder disse caspase-analysesæt konstruerede FLICA substrater FAM-VAD-FMK (til poly-caspaser), FAM-DEVD-FMK (for caspase-3/7) og FAM-LETD-FMK (til caspase-8). De omfatter også Hoechst 33342 og propidiumiodidfarvninger, hvilket muliggør samtidig evaluering af membranpermeabilitet og cellecyklus ved flowcytometri.
Caspase-assay-kits Vybrant FAM til flowcytometri anvender en ny tilgang til at opdage aktive caspaser: Sættene udnytter FLICA metodologien, som er en affinitetsbetegnelse. Denne affinitetsetiket associerer en fluoromethylketon (FMK)-gruppe, som kan reagere kovalent med en cystein, med en caspase-specifik aminosyresekvens. Forskellige aminosyregenkendelsessekvenser bruges til at detektere forskellige caspaser: valin-alanin-asparaginsyre (VAD) for polykaspaser (inklusive caspase-1, -3, -4, -5, -6, -7, -8 og -9), asparaginsyre-glutaminsyre-valin-asparaginsyre (DEVD) for caspase-3/7, og leucin-glutaminsyre-threonin-asparaginsyre (LETD) for caspase-8. En carboxyfluorescein (FAM) gruppe er tilknyttet som reporter.
Reagensen FLICA menes at interagere med det enzymatiske reaktive center i en aktiveret caspase via genkendelsessekvensen og derefter binde kovalent gennem FMK-gruppen. Inhibitoren FLICA er cellebaseret og ikke-cytotoksisk. Ubundne FLICA molekyler diffunderer ud af cellen og skylles væk; det resterende fluorescerende signal er et direkte mål for mængden af aktiv caspase, der var til stede på tidspunktet for tilsætningen af inhibitoren. De omtrentlige excitations- og emissionstoppe for FLICA, propidiumiodid og Hoechst 33342 reagenser er henholdsvis 488 nm/530 nm, 535 nm/6617 nm og 350 nm/461 nm. De detektionsreagenser, der indgår i de enkelte Vybrant FAM Poly Caspases Assay, Caspase-3 og -7 Assay samt Caspase-8 Assay apoptose-kits, er henholdsvis 488/530 FAM-VAD-FMK reagens, 488/530 FAM-DEVD-FMK og 488/530 FAM-LETD-FMK.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 25 Analyser
Format Rør
Produkttype Caspase Assay Kit
Indhold og opbevaring 1 flaske FAM-VAD-FMK poly caspases reagen. Opbevar i køleskab (2 – 8 °C) og beskyt mod lys.FLICA (reagens), 1 flaske Hoechst 33342, 1 flaske propidiumjodid, 1 flaske DMSO, 1 flaske apoptosefikseringsopløsning og 1 flaske apoptose-vaskemiddel (10X opløsning)
Flowcytometer laserlinjer UV, 488
Excitation/Emission FAM-VAD-FMDK: 488/530
PI: 535/617
Hoechst 33342: 350/461
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje Vybrant
Detektionsmetode Fluorescens
Til brug med (udstyr) Flowcytometre
Etiket eller farvestof FAM, Hoechst 33342, Propidiumjodid
Etikettype Andre etiketter eller farvestoffer
Enzym Poly Caspaser
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vybrant FAM Poly Caspases Assay Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethyl sulfoxide