Få mere at vide
Molecular Probes™ Vybrant™ DyeCycle™ Violet/SYTOX™ AADvanced™ Apoptose Kit, til flowcytometri
Beskrivelse
De Vybrant™ DyeCycle™ Violet/SYTOX™ AADvanced™ apoptose kit bruges til identifikation af apoptotiske celler. Dette kit giver en hurtig og bekvem analyse baseret på fluorescensanalyse af den komprimerede tilstand af det nukleare kromatin i apoptotiske celler. Sættet indeholder opløsninger af cellepermeanten Vybrant™ DyeCycle™ Violet plet (Ex/Em max∼ 370/440nm) som exciteres med UV eller violet laser og SYTOX™ AADvanced™ (Ex/Em max∼ 546/650 nm), som exciteres med en 488 nm laser. SYTOX™ AADvanced™ bruges til at detektere ændringer i plasmamembranens permeabilitet, hvilket gør det muligt at identificere døde celler. Farvningsmønsteret som følge af samtidig brug af begge farvestoffer i kombination gør det muligt at skelne mellem normale, apoptotiske og døde cellepopulationer ved flowcytometri.
Se en valgvejledning for alle apoptoseanalyser til flowcytometri .
Se en valgvejledning for alle apoptoseanalyser til flowcytometri .
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 sæt |
| Format | Rør |
| Produkttype | Apoptose kit |
| Indhold og opbevaring | Indeholder 1 hætteglas af Vybrant™ DyeCycle™ Violet (50μ L, 5 mM opløsning i vand); 1 hætteglas SYTOX™ AADvanced™ plet (100μ g); og 1 hætteglas DMSO (200μ L). Opbevaring 2-6 °C |
| Flowcytometer laserlinjer | 405, 488 |
| Excitation/Emission | SYTOX™ AADavanceret™ : ⁄546 647, Vybrant™ DyeCycle™ Violet: ⁄369 437 |
| Antal reaktioner | 200 |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produktlinje | Vybrant |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Vis mere |