Få mere at vide
Molecular Probes™ Vybrant™ DyeCycle™ Violet plet
Artikelnummer. 10708273
Mængde:
200μ L, 200 reaktioner
Pakningsstørrelse:
200µL
Artikelnummer. 10708273
Brand: Molecular Probes™ V35003
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Vybrant™ DyeCycle™ Violet plet
Vybrant™ DyeCycle™ Violet Stain er et cellepermeabelt DNA-farvestof, der kan bruges til cellecyklusanalyse og stamcellesidepopulation ved flowcytometri.
  • Præcis —nøjagtig cellecyklusanalyse i levende celler
  • Sikker —lav cytotoksicitet til cellesortering og yderligere levende celleeksperimenter
  • Minimal kompensation —lettere multipleksing
  • Fleksibel
  • Enkel, robust farvningsprotokol
    Se en udvælgelsesvejledning for alle produkter relateret til cellecyklusanalyse af fikserede og levende celler i flowcytometri .
    Præcis
    Vellykket cellecyklusanalyse kræver et farvestof, der er DNA-selektivt og kan farve celler i et homogent mønster, hvilket minimerer fluorescensvariabilitet. De Vybrant™ DyeCycle™ Violet Stain er et ideelt værktøj til DNA-indholdsanalyse i levende celler, da farven er cellepermeabel og efter binding af dobbeltstrenget DNA udsender et fluorescerende signal, der er proportional med DNA-massen (se figur).
    Lav cytotoksicitet
    I modsætning til pletter, der kræver høje koncentrationer eller har kemiske strukturer, der er toksiske for celler, Vybrant™ DyeCycle™ pletter udviser relativt lav cytotoksicitet, hvilket tillader muligheden for sortering baseret på fasen af cellecyklussen.
    Minimal kompensation
    Velegnet til den populære violette laserlinje Vybrant™ DyeCycle™ Violet farve/DNA-kompleks har fluorescensexcitation og emissionsmaksima på henholdsvis 369/437 nm (se figur).
    Den violette excitation og snævre emission af Vybrant™ DyeCycle™ Violet Stain gør den ideel til multipleksing på grund af den begrænsede spektrale overlapning med andre almindelige farvestoffer (Alexa Fluor™ 488, FITC og RPE) og fluorescerende proteiner (Green Fluorescent Protein (GFP) og mCherry). Vybrant™ DyeCycle™ Violet Stain kan også bruges med UV excitation, der har emission kl∼ 440 nm.
    Fleksibel
    Vybrant™ DyeCycle™ Violet Stain har vist sig ikke kun at virke for både levende celler og fikserede celler i cellecyklusassays, men at identificere stamcellesidepopulationer og tidlige stamceller i pattedyrs hæmatopoietiske væv (se figur).
    Enkel, robust farvningsprotokol Til celleanalyse
    skal
    du blot forberede flowcytometrirør, der hver indeholder 1 ml celler suspenderet i komplette medier i en cellekoncentration på 1x106 celler/ml. Til hvert rør tilsættes μ1 L Vybrant™ DyeCycle™ Violet Plet og bland godt. Den endelige pletkoncentration er 5 μM. Inkuber ved 37 °C i 30 minutter, beskyttet mod lys. Hold celler ved 37 °C indtil erhvervelse. Analyser prøver uden vask eller fiksering på et flowcytometer vha∼ 405 nm excitation og∼ 440 nm emission.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Koncentration 5 mM
    Indhold og opbevaring Indeholder 1 hætteglas af Vybrant™ DyeCycle™ violet farve (5 mM i DMSO). Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C) og beskyttes mod lys.
    Detektionsmetode fluorescens
    Til brug med (udstyr) Flowcytometre
    Produkttype Plet
    Farvetype Vybrant™ DyeCycle™ Violet
    Emission ⁄369 437
    Form Løsning
    Format Rør
    Produktlinje DyeCycle
    Mængde 200μ L, 200 reaktioner
    Forsendelsestilstand Stuetemperatur
    Opløselighed DMSO (dimethylsulfoxid)
    Subcellulær lokalisering Nukleinsyrer