Få mere at vide
Invitrogen™ Vybrant™ DyeCycle™ Violet klar Flow™ Reagens
Beskrivelse
Vybrant DyeCycle Violet Ready Flow Reagent er en lys, brugervenlig, dobbeltstrenget DNA-farvning til cellecyklusanalyse i levende celler ved hjælp af flowcytometri. Den kan exciteres af en 405-nm laser med en emissionstop ved 437 nm.
• Stabil ved stuetemperatur
• Praktisk format, der er klar —til brug, ingen grund til at fortynde, veje eller pipettere
• Nøjagtig cellecyklusanalyse i levende celler
• Lav toksicitet for cellesortering og yderligere levende celleeksperimenter
Vybrant DyeCycle Violet Ready Flow Reagent er en klar til brug, direkte-til-prøve DNA-farvning. Tilsæt 2 dråber fra dråbeflasken direkte i 1 x 106 celler, inkuber og analyser.
Som et cellegennemtrængeligt farvestof, Vybrant DyeCycle Violet Ready Flow går ind i levende celler og binder selektivt dsDNA og udsender et signal proportionalt med DNA-massen. Farvestoffet kan detekteres, når det exciteres med en 405-nm laser, og emissionen fanges ved en top på 437 nm. Vybrant DyeCycle Violet reagens er et ideelt valg til DNA-indholdsanalyse og kan inkluderes i flerfarvede cellecyklusundersøgelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Violet |
| Indhold og opbevaring | 2 dråbeflasker, opbevares ved stuetemperatur |
| Produkttype | Klar flowreagens |
| Emission | ⁄369 437 |
| Produktlinje | Parat Flow , Vybrant |
| Mængde | 120 reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Subcellulær lokalisering | Nucleus |