Learn More
Molecular Probes™ Vybrant™ DyeCycle™ Ruby Stain, 100 reactions
Vybrant™ DyeCycle™ Ruby Stain
Brand:  Molecular Probes™ V10309
1685.05 DKK valid until 2025-06-30
Use promo code "24074" to get your promotional price.
Product Code. 10461005
  • 2585.00 DKK / Each
Description
Show More
Specifications
Specifications
Contains 1 vial of Vybrant™ DyeCycle™ ruby stain (2.5 mM in DMSO). Store at ≤-20°C, desiccated and protected from light.
Flow Cytometer
Vybrant™ DyeCycle™ Ruby
Solution
DyeCycle, Molecular Probes
Room Temperature
Nucleic Acids
Fluorescence
Stain
near IR
Tube(s)
100 assays
DMSO (Dimethylsulfoxide)
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos Product Certifications
Certificates
A lot number is required to show results for certificates. To find your lot number on previous orders use our order status area.
5 results found
Lot Number Certificate Type Date Catalog Number
Lot Number2925583 Certificate TypeCertificate of Analysis Date15/07/2024 Catalog NumberV10309
Lot Number2566209 Certificate TypeCertificate of Analysis Date04/04/2023 Catalog NumberV10309
Lot Number2373227 Certificate TypeCertificate of Analysis Date23/08/2021 Catalog NumberV10309
Lot Number2270239 Certificate TypeCertificate of Analysis Date15/02/2021 Catalog NumberV10309
Lot Number2214494 Certificate TypeCertificate of Analysis Date01/09/2020 Catalog NumberV10309
Promociones
Promociones
CorrecciĂłn del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
TĂ­tulo del producto
Molecular Probes™ Vybrant™ DyeCycle™ Ruby Stain, 100 reactions > 100 assays
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.