Få mere at vide
Molecular Probes™ Vybrant™ DyeCycle™ Orange plet
Mængde:
400μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Vybrant™ DyeCycle™ Orange Stain er et cellepermeabelt DNA-farvestof, der kan bruges til cellecyklusanalyse på 488 nm eller 532 nm laserlinjer.
Præcis —nøjagtig cellecyklusanalyse i levende celler
Sikker —lav cytotoksicitet til cellesortering og yderligere levende celleeksperimenter
Enkel, robust farvningsprotokol
Se en udvælgelsesvejledning for alle produkter relateret til cellecyklusanalyse af fikserede og levende celler i flowcytometri .
Præcis
Vellykket cellecyklusanalyse kræver et farvestof, der er DNA-selektivt og kan farve celler i et homogent mønster, hvilket minimerer fluorescensvariabilitet. De Vybrant™ DyeCycle™ Orange Stain er et ideelt værktøj til DNA-indholdsanalyse i levende celler, da pletterne er cellepermeable og efter binding af dobbeltstrenget DNA udsender et fluorescerende signal, der er proportionalt med DNA-massen (se figur).
Lav cytotoksicitet
I modsætning til pletter, der kræver høje koncentrationer eller har kemiske strukturer, der er toksiske for celler, Vybrant™ DyeCycle™ Orange Farve udviser relativt lav cytotoksicitet, hvilket giver mulighed for sortering baseret på cellecyklusfasen.
Enkel, robust farvningsprotokol Til celleanalyse
skal
du blot forberede flowcytometrirør indeholdende 1 ml celler suspenderet i komplette medier i en koncentration på 1x106 celler/ml. Til hvert rør tilsættes μ2 L Vybrant™ DyeCycle™ Orange plet. Den endelige pletkoncentration er 10 μM. Inkuber ved 37 °C i 30 minutter, beskyttet mod lys. Analyser prøver på flowcytometer ved hjælp af 488 nm excitation og orange emission.
Se en udvælgelsesvejledning for alle produkter relateret til cellecyklusanalyse af fikserede og levende celler i flowcytometri .
Præcis
Vellykket cellecyklusanalyse kræver et farvestof, der er DNA-selektivt og kan farve celler i et homogent mønster, hvilket minimerer fluorescensvariabilitet. De Vybrant™ DyeCycle™ Orange Stain er et ideelt værktøj til DNA-indholdsanalyse i levende celler, da pletterne er cellepermeable og efter binding af dobbeltstrenget DNA udsender et fluorescerende signal, der er proportionalt med DNA-massen (se figur).
Lav cytotoksicitet
I modsætning til pletter, der kræver høje koncentrationer eller har kemiske strukturer, der er toksiske for celler, Vybrant™ DyeCycle™ Orange Farve udviser relativt lav cytotoksicitet, hvilket giver mulighed for sortering baseret på cellecyklusfasen.
Enkel, robust farvningsprotokol Til celleanalyse
skal
du blot forberede flowcytometrirør indeholdende 1 ml celler suspenderet i komplette medier i en koncentration på 1x106 celler/ml. Til hvert rør tilsættes μ2 L Vybrant™ DyeCycle™ Orange plet. Den endelige pletkoncentration er 10 μM. Inkuber ved 37 °C i 30 minutter, beskyttet mod lys. Analyser prøver på flowcytometer ved hjælp af 488 nm excitation og orange emission.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 5 mM |
| Indhold og opbevaring | Indeholder 1 hætteglas af Vybrant™ DyeCycle™ orange farve (5 mM i DMSO). Opbevar kl≤ -20 °C, tørre ud og beskyt mod lys. |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (udstyr) | Flowcytometre |
| Produkttype | Plet |
| Farvetype | Vybrant™ DyeCycle™ Orange |
| Emission | 532/488 |
| Form | Løsning |
| Format | Rør |
| Produktlinje | DyeCycle |
| Vis mere |