Få mere at vide
Invitrogen™ Vybrant™ Apoptoseanalysesæt til apoptotisk og nekrotisk cellefarvning
Artikelnummer. p-7238537
Etiket eller farvestof:
Alexa Fluor™ 350 Streptavidin, propidiumiodid, Biotin-X Annexin V
Hoechst 33342, propidiumiodid
YO-PRO-1, propidiumiodid
Oversigt:
Vybrant Apoptose Assay Kit #4
Vybrant Apoptose Assay Kit #5
Vybrant Apoptose Assay Kit #6
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10709623
Brand: Invitrogen™ V13243
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Skelne let celler, der gennemgår apoptose med Vybrant Apoptosis Assay Kits, som tilbyder farvestoffer, herunder YO-PRO-1 og Hoechst 33342, til apoptotisk og nekrotisk cellefarvning.
Apoptotiske celler gennemgår flere fysiologiske processer, herunder ændringer i cellemembranpermeabilitet og kromatinkondensation, som kan skelnes ved hjælp af forskellige farvestoffer i apoptotiske og nekrotiske cellefarvningsprotokoller. Vybrant Apoptosis Assay-sæt tilbyder streptavidin biotin-annexin V, propidiumiodid (PI), YO-PRO-1 og Hoechst 33342 farvestoffer til at differentiere levende fra apoptotiske eller nekrotiske celler, som derefter kan visualiseres ved hjælp af flowcytometri.
Vybrant Apoptose Assay-sæt tilbyder hurtige og bekvemme cellefarvningsfarve-baserede metoder til differentiering af apoptotiske og nekrotiske versus raske celler, som derefter kan visualiseres ved hjælp af flowcytometri.
De Vybrant Apoptose Assay Kit #4 detekterer apoptose via ændringer, der forekommer i cellemembranpermeabilitet. Dette sæt indeholder brugsklare opløsninger af både YO-PRO-1 og propidiumiodid (PI) nukleinsyrefarvninger. YO-PRO-1-farvning passerer selektivt gennem plasmamembranerne af apoptotiske celler og mærker dem med moderat grøn fluorescens. Nekrotiske celler farves fluorescerende røde med PI.
De Vybrant Apoptosis Assay Kit #5, eller Chromatin Condensation/Dead Cell Apoptosis Kit med Hoechst 33342 og PI til flowcytometri, giver en hurtig og bekvem analyse for apoptose baseret på fluorescensdetektion af kromatinets komprimerede tilstand i apoptotiske celler. Dette sæt indeholder klar-til-brug opløsninger af blå-fluorescerende Hoechst 33342 farvestof, som farver det kondenserede kromatin fra apoptotiske celler klarere end kromatinet fra ikke-apoptotiske celler, og rødt fluorescerende PI-farvestof, som farver døde celler.
De Vybrant Apoptosis Assay Kit #6 giver en hurtig og bekvem analyse for apoptose, ved hjælp af den lyse, blå-fluorescerende Alexa Fluor 350-konjugat af streptavidin i forbindelse med biotin-X annexin V for at påvise apoptotiske cellepopulationer enten ved flowcytometri eller billeddannelse. Derudover indeholder sættet en klar-til-brug opløsning af det fluorescerende røde PI-nukleinsyrebindende farvestof. PI er uigennemtrængelig for levende celler og apoptotiske celler, men farver døde celler med rød fluorescens, der binder tæt til deres nukleinsyre. Sættet indeholder en rigelig mængde af hvert reagens til ca. 50 flowcytometriske analyser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Vybrant Apoptose Assay Kit #4
Mængde 200 analyser
Format Rør
Sættets indhold Indeholder 1 hætteglas YO-PRO-1 og 1 hætteglas propidiumiodid.
Produkttype Apoptose Assay Kit
Flowcytometer laserlinjer 488
Excitation/Emission YO-PRO-1: 491/509
propidiumiodid: 535/617
Farve Grøn, Rød
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje Vybrant
Detektionsmetode Fluorescens
Til brug med (udstyr) Flowcytometre
Etiket eller farvestof YO-PRO-1, propidiumiodid
Etikettype Andre etiketter eller farvestoffer
Opbevaringskrav Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys
Produkttitel
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis