Få mere at vide
Invitrogen™ Vybrant™ Apoptoseanalysesæt til apoptotisk og nekrotisk cellefarvning
Beskrivelse
Apoptotiske celler gennemgår flere fysiologiske processer, herunder ændringer i cellemembranpermeabilitet og kromatinkondensation, som kan skelnes ved hjælp af forskellige farvestoffer i apoptotiske og nekrotiske cellefarvningsprotokoller. Vybrant Apoptosis Assay-sæt tilbyder streptavidin biotin-annexin V, propidiumiodid (PI), YO-PRO-1 og Hoechst 33342 farvestoffer til at differentiere levende fra apoptotiske eller nekrotiske celler, som derefter kan visualiseres ved hjælp af flowcytometri.
De Vybrant Apoptose Assay Kit #4 detekterer apoptose via ændringer, der forekommer i cellemembranpermeabilitet. Dette sæt indeholder brugsklare opløsninger af både YO-PRO-1 og propidiumiodid (PI) nukleinsyrefarvninger. YO-PRO-1-farvning passerer selektivt gennem plasmamembranerne af apoptotiske celler og mærker dem med moderat grøn fluorescens. Nekrotiske celler farves fluorescerende røde med PI.
De Vybrant Apoptosis Assay Kit #5, eller Chromatin Condensation/Dead Cell Apoptosis Kit med Hoechst 33342 og PI til flowcytometri, giver en hurtig og bekvem analyse for apoptose baseret på fluorescensdetektion af kromatinets komprimerede tilstand i apoptotiske celler. Dette sæt indeholder klar-til-brug opløsninger af blå-fluorescerende Hoechst 33342 farvestof, som farver det kondenserede kromatin fra apoptotiske celler klarere end kromatinet fra ikke-apoptotiske celler, og rødt fluorescerende PI-farvestof, som farver døde celler.
De Vybrant Apoptosis Assay Kit #6 giver en hurtig og bekvem analyse for apoptose, ved hjælp af den lyse, blå-fluorescerende Alexa Fluor 350-konjugat af streptavidin i forbindelse med biotin-X annexin V for at påvise apoptotiske cellepopulationer enten ved flowcytometri eller billeddannelse. Derudover indeholder sættet en klar-til-brug opløsning af det fluorescerende røde PI-nukleinsyrebindende farvestof. PI er uigennemtrængelig for levende celler og apoptotiske celler, men farver døde celler med rød fluorescens, der binder tæt til deres nukleinsyre. Sættet indeholder en rigelig mængde af hvert reagens til ca. 50 flowcytometriske analyser.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Vybrant Apoptose Assay Kit #6 |
| Mængde | 50 analyser |
| Format | Rør |
| Sættets indhold | 1 hætteglas med biotin-x annexin V, 1 hætteglas med Alexa Fluor™ 350 streptavidin, 1 hætteglas propidiumiodid og 1 flaske 5x annexinbindingsbuffer |
| Produkttype | Apoptose kit |
| Flowcytometer laserlinjer | UV, 488 |
| Excitation/Emission | Alexa Fluor™ 346/442: 346 PI: 535/617 |
| Farve | Blå, rød |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Produktlinje | Alexa Fluor |
| Vis mere |