Få mere at vide
IKA™ VXR Basic Vibrax™ Vortex shaker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10477251 Shop alle IKA produkter
Spænding:
220/240 V, 100/120 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10477251
Brand: IKA™ 0002819000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Styres optoelektronisk med et meget bredt hastighedsområde på 0 til 2200 RPM og inkluderer udskiftelige tilbehør. IKA™ VXR Basic Vibrax™ Vortex Shaker arbejder i cirkulære rystebevægelser og er velegnet til kontinuerlig drift. Langsomme hastigheder er velholdte.
Optoelektronisk styret lille ryster med et meget bredt hastighedsområde (0 - 2200 rpm).
  • Velegnet til kontinuerlig drift
  • Nyt design og forbedret drivsystem
  • Cirkulære rystende bevægelser
  • Langsomme hastigheder holdes godt
  • Vedhæftede filer er udskiftelige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 4 mm
Spænding 220/240 V, 100/120 V
Watt 45 W
Produkttype Vortex shaker
Certificeringer/compliance DIN EN 60529
Frekvens 50/60 Hz
Højde (metrisk) 130 mm
Bredde (metrisk) 157 mm
Vægt (metrisk) 6.1 kg
Vise Skala
Til brug med (applikation) Blanding
IP-vurdering IP 21
Driftstilstande Kontinuerlig