Få mere at vide
VX-984, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200096360
Encompass_Preferred
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. 16450438
Brand: Medchem Express HY19939S
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress VX-984 (M9831) is an orally active, potent, selective and BBB-penetrated DNA-PK inhibitor. VX-984 efficiently inhibits NHEJ (non-homologous end joining) and increases DSBs (DNA double-strand breaks). VX-984 can be used for glioblastomas (GBM) and non-small cell lung cancer (NSCLC) research.
VX-984 (M9831) is an orally active, potent, selective and BBB-penetrated DNA-PK inhibitor. VX-984 efficiently inhibits NHEJ (non-homologous end joining) and increases DSBs (DNA double-strand breaks). VX-984 can be used for glioblastomas (GBM) and non-small cell lung cancer (NSCLC) research.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale VX-984
CAS 1476074-39-1
Renhedsgrad noter Research
Fysisk form Solid
Molekylær formel C23H21D2N7O
Farve White
Synonym M9831
Opløselighedsinformation DMSO : 10 mg/mL (24.07 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CC=NC2=C([C@H](C)CNC3=CC(C4=C([2H])N=C(C)N=C4[2H])=NC=N3)C=CC=C12)NC
Industry Type Cancer-Kinase/protease
Molekylvægt (g/mol) 415.49
Mængde 5 mg
Formel vægt 415.49
Procent renhed 98.34%
Grad Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.