Få mere at vide
VX-984, MedChemExpress
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Beskrivelse
VX-984 (M9831) is an orally active, potent, selective and BBB-penetrated DNA-PK inhibitor. VX-984 efficiently inhibits NHEJ (non-homologous end joining) and increases DSBs (DNA double-strand breaks). VX-984 can be used for glioblastomas (GBM) and non-small cell lung cancer (NSCLC) research.
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | VX-984 |
CAS | 1476074-39-1 |
Renhedsgrad noter | Research |
Fysisk form | Solid |
Molekylær formel | C23H21D2N7O |
Farve | White |
Synonym | M9831 |
Opløselighedsinformation | DMSO : 10 mg/mL (24.07 mM; Need ultrasonic) |
SMIL | O=C(C1=CC=NC2=C([C@H](C)CNC3=CC(C4=C([2H])N=C(C)N=C4[2H])=NC=N3)C=CC=C12)NC |
Industry Type | Cancer-Kinase/protease |
Vis mere |
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
VX-984, MedChemExpress
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion