Få mere at vide
Invitrogen™ Menneskelig VWF ELISA Kit
Artikelnummer. 15475173
Skift visning
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15475173 96 prøver 1 sæt
17185599 5 x 96 prøver -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15475173 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EHVWF
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
ELISA
The Human von Willebrand Factor (vWF) ELISA kvantificerer Hu vWF i humant serum, plasma eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu vWF. Metodens princip The Human vWF solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Von Willebrand-faktoren (vWf) er en række selvaggregerede strukturer, alle afledt af almindelige glykoprotein-underenheder, syntetiseret i endotelceller og megakaryocytter. Den molekylære masse af den monomere vWf-enhed er 225 kDa. vWf binder til cirkulerende faktor VIIIc (antihæmofil faktor), hvilket hermed stabiliserer sidstnævnte og dermed er en vigtig faktor i den normale primære hæmostase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P04275
Analyseområde 0,123 til 30 ng/ml
Assay følsomhed 0.13 ng/mL
Kalibreringsområde 0,4 ng/ml til 120 ng/ml
Indhold og opbevaring Forbelagt plade(r), standard eller kalibrator, detektorantistof, HRP-konjugat, fortyndingsmidler, vaske-buffer, substrat(er) og stopopløsning. Opbevar kittet ved 2-8 °C. Se produktmanual for detaljeret indhold og opbevaringsforhold for maksimal stabilitet.
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Immunoassay-kitformat Sandwich ELISA Kit
Produkttype ELISA
Protein familie Andre proteiner
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Denne ELISA antistofpar detekterer human vWF. Andre arter ikke bestemt.
Tilstrækkelig til 96 assays
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Absorptionsmikropladelæser
Gene Alias 6820430P06Rik; AI551257; B130011O06Rik; C630030D09; Koagulationsfaktor VIII; koagulationsfaktor VIII VWF; EMBL:CAB37852.1}; F8VWF; faktor VIII relateret antigen; von Willebrand antigen 2; von Willebrand antigen II; von Willebrand sygdom (vWD); von Willebrand faktor; von Willebrand faktor homolog; VWD; VWF; vwf {ECO:00003126820430P06Rik; AI551257; B130011O06Rik; C630030D09; Koagulationsfaktor VIII; koagulationsfaktor VIII VWF; EMBL:CAB37852.1}; F8VWF; faktor VIII relateret antigen; von Willebrand antigen 2; von Willebrand antigen II; von Willebrand sygdom (vWD); von Willebrand faktor; von Willebrand faktor homolog; VWD; VWF; vwf {ECO:0000312; F8VWF; VWD
Gen-id (Entrez) 7450
Gen symbol VWF
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10%
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, standard, analysefortynderkoncentrat, biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, vaskebuffer, kromogen, stopopløsning, klæbende pladedæksler, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof Biotin
Protein aliaser vWF, von Willebrand antigen II
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Angiogenese
Prøvevolumen Plasma 2μ L, Serum 2μ L, Supernatant 100μ L
Forsendelsestilstand Våd- eller tøris
Opbevaringskrav Hold den kølet ved 2-8 °C i op til 6 måneder. Til langtidsopbevaring opbevar den ved -20 °C
Synonym F8VWF, VWD
Mål VWF
Test tid 1 time 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min