Få mere at vide
Emma Safety Footwear Vulcanus XD sikkerhedssko
Størrelse:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
- S3-Sikkerhedssko med sålplade til vådt arbejde
- Fuldnarvet læder konstruktion
- GripForce™ Duo varmebestandig ydersål
- Velcro over-fodsklap
- Desinficeret
Tekniske data
Tekniske data
| Design | Vulcanus XD |
| Materiale | Læder |
| Størrelse | 40 |