Få mere at vide
VUF10460, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200099344
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16449886 50 mg
16443358 10 mg
16412736 25 mg
16406087 5 mg
16404606 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16449886 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101420
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress VUF10460 is a non-imidazole histamine H4 receptor agonist; binds to rat H4 receptor with a pKi of 7.46.
VUF10460 is a non-imidazole histamine H4 receptor agonist
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale VUF10460
CAS 1028327-66-3
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H19N5
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (185.64 mM; Need ultrasonic)
SMIL NC1=NC(C2=CC=CC=C2)=CC(N3CCN(C)CC3)=N1
Molekylvægt (g/mol) 269.34
Formel vægt 269.34
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation