Få mere at vide
VUF 11207 fumarate, Tocris Bioscience™
Beskrivelse
Potent ACKR3 (CXCR7) chemokine receptor agonist (EC50 = 1.6 nM). Induces recruitment of β-arrestin to CXCR7 in HEK293-CXCR7 cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | VUF 11207 fumarate |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 586.65 |