Få mere at vide
VU0661013, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484718
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16484718 10 mg
16471007 50 mg
16443216 25 mg
16435546 100 mg
16427437 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16484718 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112859
MedChemExpress VU661013 is a potent and selective MCL-1 inhibitor.
VU661013 is a potent and selective MCL-1 inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale VU0661013
CAS 2131184-57-9
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C39H39Cl2N5O4
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (175.40 mM)
SMIL ClC1=CC=C(C(CCCOC2=CC(C)=C(Cl)C(C)=C2)=C3N4[C@H](C)CN(C5=CN(C)C6=C5C=C(C(O)=O)C=C6)C3=O)C4=C1C7=C(C)N(C)N=C7C
Molekylvægt (g/mol) 712.66
Formel vægt 712.66
Procent renhed 98.52%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death