Få mere at vide
VU0650786, MedChemExpress
Beskrivelse
VU0650786 is a potent and selective CNS penetrant negative allosteric modulator of metabotropic glutamate receptor subtype 3 (mGlu3 NAM), with an IC50 of 392 nM. VU0650786 has antidepressant and anxiolytic activity in rodents.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | VU0650786 |
| CAS | 1809085-30-0 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H15ClFN5O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 250 mg/mL (644.66 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | ClC1=CN=C(OCC2=NN([C@H](C)CN(C3=C(F)N=CC=C3)C4=O)C4=C2)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 387.8 |
| Formel vægt | 387.8 |
| Vis mere |