Få mere at vide
VU0463271, MedChemExpress
Artikelnummer. 16427077
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16427077 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16427077 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY110110
MedChemExpress VU0463271 is a selective KCC2 antagonist, with an IC50 of 61 nM.
VU0463271 is a selective KCC2 antagonist, with an IC50 of 61 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale VU0463271
Fysisk form Powder
CAS 1391737-01-1
Farve Pink
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H18N4OS2
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (65.36 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N(C1CC1)C2=NC(C)=CS2)CSC3=NN=C(C4=CC=CC=C4)C=C3
Molekylvægt (g/mol) 382.5
Formel vægt 382.5
Procent renhed 98.0%