missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

VU0364770, MedChemExpress

Artikelnummer. 16484386
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16484386 100 mg
16465827 5 mg
16423098 10 mg
16409656 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16484386 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100588

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress VU0364770 is a selective and potent positive allosteric modulator (PAM) of mGlu4.

VU0346770 exhibits EC50s of 290 nM and 1.1 μM at rat mGlu4 and human mGlu4 receptor, respectively. VU0364770 exhibits antagonist activity at mGlu5 with a potency of 17.9 μM and PAM activity at mGlu6 with a potency of 6.8 μM. VU0364770 also possesses activity at MAO with Ki values of 8.5 and 0.72 μM for human MAO-A and human MAO-B, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale VU0364770
CAS 61350-00-3
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H9ClN2O
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (429.79 mM)
SMIL O=C(C1=NC=CC=C1)NC2=CC=CC(Cl)=C2
Molekylvægt (g/mol) 232.67
Formel vægt 232.67
Procent renhed 99.57%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.