Få mere at vide
VU0152100, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465658
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16465658 10 mg 10mg
16431827 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16465658 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13340
MedChemExpress VU0152100 is a potent and selective allosteric potentiator of M4 mAChR with an EC50 of 380 (plusmn) 93 nM.
VU0152100 is a potent and selective allosteric potentiator of M4 mAChR with an EC50 of 380 (plusmn) 93 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale VU0152100
CAS 409351-28-6
Farve Earth Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H19N3O2S
Mængde 10 mg
Synonym VU152100
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (146.44 mM)
SMIL CC1=C2C(SC(C(NCC3=CC=C(OC)C=C3)=O)=C2N)=NC(C)=C1
Molekylvægt (g/mol) 341.43
Formel vægt 341.43
Procent renhed 99.88%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation