Få mere at vide
Tocris Bioscience™ VU 6015929
Beskrivelse
VU 6015929 is a potent and selective discoidin domain receptor 1/2 (DDR1/2) inhibitor (IC50 = 4.67 nM and 7.39 nM for DDR1 and DDR2, respectively). VU 6015929 blocks collagen-induced DDR1 activation and collagen-IV production in HEK293 cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluoro-3-[[[5-(1-methyl-1 H-pyrazol-3-yl)-3-pyridinyl]methyl]amino]-N-[3-(trifluoromethoxy)phenyl]benzamide |
| CAS | 2442597-56-8 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | DDR1/DDR2 |
| Molekylær formel | C24H19F4N5O2 |
| Renhed | 0.98 |