Få mere at vide
Tocris Bioscience™ VU 152100
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18054722
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18054722 10 mg
18045482 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18054722 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3383/10
Positive allosteric modulator of M4 receptors
Selective positive allosteric modulator of M4 muscarinic acetylcholine receptors (mAChRs) (EC50 = 380 nM). Induces 21-fold shift in ACh potency at M4 receptor. Displays no activity at other mAChR subtypes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 409351-28-6
Molekylær formel C18H19N3O2S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale VU 152100
Mængde 10 mg
Formel vægt 341.43
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 341.429