Få mere at vide
Tocris Bioscience™ VU 10010
Beskrivelse
Selective allosteric potentiator of M4 acetylcholine receptors (EC50 values are 33 and 0.7 nM for ACh in the absence and presence of VU10010 respectively). Binds to an allosteric site on the receptor increasing affinity for ACh and coupling to G-proteins.
Tekniske data
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | VU 10010 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 345.85 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 345.845 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?