missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ VU 0542270
Beskrivelse
VU 0542270 is a selective inhibitor of Kir6.1/SUR1 KATP channels (IC50 = 104 nM). Shows no activity at other Kir channel types at up to 30 μM. Dose-dependently induces constriction of ductus arteriosus vessels.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[(4-Methyl-2-thiophen-2-yl-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-3-thiophen-2-ylurea |
| CAS | 1396814-79-1 |
| Mængde | 50 mg |
| Mål | Inward Rectifier Potassium Channel Activators |
| Molekylær formel | C14H13N3OS3 |
| Renhed | 0.98 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?