Få mere at vide
VU 0422288, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[3-Chloro-4-[(5-chloro-2-pyridinyl)oxy]phenyl]-2-pyridinecarboxamide |
| CAS | 1630936-95-6 |
| Molekylær formel | C17H11Cl2N3O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | VU 0422288, N-[3-Chloro-4-[(5-chloro-2-pyridinyl)oxy]phenyl]-2-pyridinecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C17H11Cl2N3O2/c18-11-4-7-16(21-10-11)24-15-6-5-12(9-13(15)19)22-17(23)14-3-1-2-8-20-14/h1-10H,(H,22,23) |
| SMIL | Clc1ccc(Oc2ccc(NC(=O)c3ccccn3)cc2Cl)nc1 |
| IUPAC navn | N-[3-chloro-4-(5-chloropyridin-2-yl)oxyphenyl]pyridine-2-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 360.19 |
| Formel vægt | 359.0228 |