Få mere at vide
Tocris Bioscience™ VU 0364739 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18036032
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18036032 10 mg
18005432 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18036032 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4171/10
Potent and selective PLD2 inhibitor
Potent and selective phospholipase D2 (PLD2) inhibitor (IC50 = 20 nM); displays 75-fold selectivity against PLD1 (IC50 = 1500 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1244640-48-9
Molekylær formel C26H28ClFN4O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale VU 0364739 hydrochloride
Mængde 10 mg
Formel vægt 482.98
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 482.984