Få mere at vide
Tocris Bioscience™ VU 0360172 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001491
Mængde:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 30001491
Brand: Tocris Bioscience™ 4323/50
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Positive allosteric modulator of mGlu5 receptors
Positive allosteric modulator of mGlu5 receptors (EC50 = 16 nM; Ki = 195 nM). Selective for mGlu5; displays no significant activity at mGlu1, mGlu2 or mGlu4 receptors. Exhibits antipsychotic-like activity in a rodent model. Also reduces spontaneous spike and wave discharges without affecting motor behaviour in a rat model of absence epilepsy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1309976-62-2
Molekylær formel C18H16ClFN2O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale VU 0360172 hydrochloride
Mængde 50 mg
Formel vægt 330.78
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 330.787