Få mere at vide
R&D Systems™ VU 0255035
Beskrivelse
VU 0255035 is a highly selective muscarinic M1 antagonist (Ki = 14.87 nM). Targets the M1 orthosteric site with greater than 75-fold selectivity over the other receptor subtypes. Reduces pilocarpine-induced seizures in mice. Brain penetrant.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[3-Oxo-3-[4-(4-pyridinyl)-1-piperazinyl]propyl]-2,1,3-benzothiadiazole-4-sulfonamide |
| CAS | 1135243-19-4 |
| Analyseprocentområde | >99% |
| Mængde | 5 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylær formel | C18H20N6O3S2 |
| Formel vægt | Observed MW: 432.52 |