Få mere at vide
Tocris Bioscience™ VU 0255035
Description
VU 0255035 is a highly selective muscarinic M1 antagonist (Ki = 14.87 nM). Targets the M1 orthosteric site with greater than 75-fold selectivity over the other receptor subtypes. Reduces pilocarpine-induced seizures in mice. Brain penetrant.
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | N-[3-Oxo-3-[4-(4-pyridinyl)-1-piperazinyl]propyl]-2,1,3-benzothiadiazole-4-sulfonamide |
| CAS | 1135243-19-4 |
| Analyseprocentområde | >99% |
| Mængde | 25 mg |
| Molekylær formel | C18H20N6O3S2 |
| Formel vægt | Observed MW: 432.52 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?