missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ VU 0071063
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18708306
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18708306 10 mg
18786326 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18708306 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7057/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Selective activator of SUR1 Kir6.2 channels

VU 0071063 is a selective activator of SUR1 Kir6.2 channels and pancreatic β-cell KATP channels (EC50 = 7 μM and 0.3-10.3 μM, respectively). VU 0071063 inhibits insulin secretion in pancreatic β-cells by inducing hyperpolarization of β-cell membranes and reduces voltage-dependent calcium channel activation and Ca2+ influx. VU 0071063 is active in vivo and brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7-[[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]methyl]-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione
CAS 333415-38-6
Mængde 10 mg
Mål Inward Rectifier Potassium Channel Activators
Molekylær formel C18H22N4O2
Renhed 0.98
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.