Få mere at vide
VTX-27, MedChemExpress
Beskrivelse
VTX-27 is a selective protein kinase C θ (PKC θ) inhibitor, with Kis of 0.08 nM and 16 nM for PKC θ and PKC δ.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | VTX-27 |
| CAS | 1321924-70-2 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H24ClFN6O |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (298.40 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | FC1=C(N=C(N2C[C@@](NCC2)([H])[C@](C)(O)C(C)C)C(Cl)=C1)C3=NNC4=NC=CC=C34 |
| Molekylvægt (g/mol) | 418.9 |
| Formel vægt | 418.9 |
| Vis mere |