Få mere at vide
VTP-27999 TFA, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200101763
Encompass_Preferred
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Artikelnummer. 16448108
Brand: Medchem Express HY50769
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress VTP-27999 TFA is an alkyl amine Renin inhibitor; VTP-27999 TFA is useful for Hypertension and End-Organ Diseases.
VTP-27999 TFA is an alkyl amine Renin inhibitor
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale VTP-27999 TFA
Fysisk form Oil
CAS 1013937-63-7
Farve Light Yellow
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H42ClF3N4O7
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation H2O : 10 mg/mL (15.65 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 2.4 mg/mL (3.76 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)C(F)(F)F.COC(NCCO[C@@H](C1=CC(Cl)=CC=C1)[C@@]2([H])CN(CCC2)C(NC[C@@H](NC)C[C@H]3CCCOC3)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 639.1
Formel vægt 639.1
Procent renhed 97.2%
Grad Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.