Få mere at vide
VTP-27999 TFA, MedChemExpress
Artikelnummer. 16448108
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16448108 10 mg
16424027 50 mg
16407876 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16448108 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY50769
MedChemExpress VTP-27999 TFA is an alkyl amine Renin inhibitor; VTP-27999 TFA is useful for Hypertension and End-Organ Diseases.
VTP-27999 TFA is an alkyl amine Renin inhibitor
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale VTP-27999 TFA
Fysisk form Oil
CAS 1013937-63-7
Farve Light Yellow
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H42ClF3N4O7
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation H2O : 10 mg/mL (15.65 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 2.4 mg/mL (3.76 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)C(F)(F)F.COC(NCCO[C@@H](C1=CC(Cl)=CC=C1)[C@@]2([H])CN(CCC2)C(NC[C@@H](NC)C[C@H]3CCCOC3)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 639.1
Formel vægt 639.1
Procent renhed 97.2%