Få mere at vide
VTP-27999 Hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16438218
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16438218 10 mg -
16427956 100 mg 100mg
16414117 50 mg -
16410658 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16438218 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY76652
MedChemExpress VTP-27999 Hcl is an alkyl amine Renin inhibitor; VTP-27999 is useful for Hypertension and End-Organ Diseases.
VTP-27999 Hcl is an alkyl amine Renin inhibitor
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale VTP-27999 Hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 1264191-73-2
Farve Off-White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H42Cl2N4O5
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (178.08 mM)
SMIL O=C(NC[C@H](C[C@@H]1COCCC1)NC)N(CCC2)C[C@]2([H])[C@](OCCNC(OC)=O)([H])C3=CC(Cl)=CC=C3.Cl
Molekylvægt (g/mol) 561.54
Formel vægt 561.54
Procent renhed 98.02%