Få mere at vide
IKA™ VSS 1 Vakuum sikkerhedssæt
Artikelnummer. 15766678 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
RV Rotary Fordampere, MVP 10 basispumper
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15766678 RV Rotary Fordampere, MVP 10 basispumper Hver
1 options
Artikelnummer. 15766678 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0020005194
Forventet forsendelse: 03-02-2027
Kondensatfælden tilsluttet foran vakuumpuppen for at forhindre dampe i at blive frigivet til luften.
  • Kondensvandfangssystem.
  • Forhindrer dampe i at blive frigivet til luften.
  • Velegnet til brug med RV rotationsfordampere og MVP 10 grundlæggende pumpe:
    • RV 3 V
    • RV 3 VC
    • RV 3 Flex
    • RV 8 V
    • RV 8 VC
    • RV 8 Flex
    • RV 10 Auto V
    • RV 10 Auto VC
    • RV 10 Auto Flex
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) RV Rotary Fordampere, MVP 10 basispumper