missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

VRT 043198, TRC

Artikelnummer. 30455287
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30455287 2.5 mg 2.5mg
30455871 1 mg -
30449121 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30455287 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV3750252.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 244133-31-1
Molekylær formel C22H29ClN4O6
Molekylvægt (g/mol) 480.18
Synonym VRT 043198, N-(4-Amino-3-chlorobenzoyl)-3-methyl-L-valyl-N-[(1S)-2-carboxy-1-formylethyl]-L-prolinamide
IUPAC navn (3S)-3-[[(2S)-1-[(2S)-2-[(4-amino-3-chlorobenzoyl)amino]-3,3-dimethylbutanoyl]pyrrolidine-2-carbonyl]amino]-4-oxobutanoic acid
SMIL CC(C)(C)[C@H](NC(=O)c1ccc(N)c(Cl)c1)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(4-Amino-3-chlorobenzoyl)-3-methyl-L-valyl-N-[(1S)-2-carboxy-1-formylethyl]-L-prolinamide
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C22H29ClN4O6/c1-22(2,3)18(26-19(31)12-6-7-15(24)14(23)9-12)21(33)27-8-4-5-16(27)20(32)25-13(11-28)10-17(29)30/h6-7,9,11,13,16,18H,4-5,8,10,24H2,1-3H3,(H,25,32)(H,26,31)(H,29,30)/t13-,16-,18+/m0/s1
Formel vægt 480.1776
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.