Få mere at vide
Grant Instruments™ VR Rack for Grant opvarmet cirkulerende bad
Artikelnummer. p-8014664
Holder:
(102) 0,5 ml rør
(14) 30 mm rør
(23) 24 mm rør
(36) 16 til 19 mm rør
(65) 10 til 13 mm rør
(75) 1,5 ml rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11486477
Brand: Grant Instruments™ VRLE
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med en række Grant-varmecirkulatorer og opvarmede cirkulationsbade. Grant Instruments™ VR-stativer til Grant Opvarmede cirkulerende bade kan rumme en række forskellige rørstørrelser og kapaciteter.
  • Kan rumme rør så små som 0,5 ml eller så store som 30 mm dia.
  • Til brug med Grant opvarmede cirkulationsbade og varmecirkulatorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) T100, TC120, TX150, TXF200 varmecirkulatorer
Holder (75) 1,5 ml rør