Få mere at vide
Grant Instruments™ VR Rack for Grant opvarmet cirkulerende bad
Holder:
(102) 0,5 ml rør
(14) 30 mm rør
(23) 24 mm rør
(36) 16 til 19 mm rør
(65) 10 til 13 mm rør
(75) 1,5 ml rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Til brug med en række Grant-varmecirkulatorer og opvarmede cirkulationsbade. Grant Instruments™ VR-stativer til Grant Opvarmede cirkulerende bade kan rumme en række forskellige rørstørrelser og kapaciteter.
- Kan rumme rør så små som 0,5 ml eller så store som 30 mm dia.
- Til brug med Grant opvarmede cirkulationsbade og varmecirkulatorer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 0.5 mL |
| Til brug med (udstyr) | T100, TC120, TX150, TXF200 varmecirkulatorer |
| Holder | (14) 30 mm rør |