Få mere at vide
Vps34-PIK-III, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488067
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16488067 5 mg -
16463326 25 mg -
16450176 2 mg -
16431547 50 mg -
16415358 10 mg -
16405986 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16488067 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12794
MedChemExpress Vps34-PIK-III is a potent and selective inhibitor of VPS34 with an IC50 of 18 nM.
Vps34-PIK-III is a potent and selective inhibitor of VPS34 with an IC50 of 18 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vps34-PIK-III
CAS 1383716-40-2
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H17N7
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 31 mg/mL (97.07 mM)
SMIL NC1=NC=C(C2=CC=NC(NC3=CC=NC=C3)=N2)C(CC4CC4)=N1
Molekylvægt (g/mol) 319.36
Formel vægt 319.36
Procent renhed 99.02%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation