Få mere at vide
Vps34-IN-1, MedChemExpress
Beskrivelse
Vps34-IN-1 is an inhibitor of Vps34 extracted from patent WO2012085815A1, compound example 16a, with an IC50 of 4 nM. Vps34-IN-1 modulates autophagy.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vps34-IN-1 |
| CAS | 1383716-33-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H24ClN7O |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 31 mg/mL (72.79 mM) |
| SMIL | CC(C)(O)CNC1=NC=C(C2=CC=NC(NC3=CC=NC(Cl)=C3)=N2)C(CC4CC4)=N1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 425.91 |
| Formel vægt | 425.91 |
| Vis mere |