Få mere at vide
VPREB3 Antibody [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30582511 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30582511 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 30582511 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP345592MFV610
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Rabbit Polyclonal Antibody
VPREB3 Polyclonal antibody specifically detects VPREB3 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen VPREB3
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret mFluor Violet 610 SE
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias N27C7-2, pre-B lymphocyte 3,8HS20, pre-B lymphocyte gene 3, pre-B lymphocyte protein 3, Protein VPreB3
Værtsarter Rabbit
Immunogen pre-B lymphocyte 3. (Uniprot# Q9UKI3)
Oprensningsmetode Immunogen affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Immunology
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 29802
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG