missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ VPC 23019
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18074542
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18074542 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18074542 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4195/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

S1P1 and S1P3 antagonist

Sphingosine-1-phosphate receptor antagonist; inhibits S1P1 and S1P3 receptors (pKi values are 7.86 and 5.93 respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale VPC 23019
CAS 449173-19-7
Mængde 10 mg
Molekylær formel C17H29N2O5P
Formel vægt 372.4
Renhed >95%
Molekylvægt (g/mol) 372.402
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.